61867-U
Proteomix® HIC Butyl-NP5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
About This Item
Produtos recomendados
product name
Proteomix® HIC Butyl-NP5, 5μm, NP, L × I.D. 50 mm × 7.8 mm
Materiais
stainless steel hardware
linha de produto
Proteomix®
fabricante/nome comercial
Sepax 431NP5-7805
embalagem
1 ea of
Parâmetros
6000 psi max. pressure
80 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
50 mm × 7.8 mm
Impurezas
<10 ppm metals
matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene particle platform (spherical, highly cross-linked)
Grupo ativo da matriz
C4 (butyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
non-porous
operating pH range
2-12
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Compatibilidade
Nota de análise
Informações legais
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente