Documentos Principais
59126
Repl. Filter Discs 3.0mm 5/pk
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 5
fabricante/nome comercial
7335-010
Rheodyne
Diâmetro
3.0 mm
tamanho de poro
0.5 μm
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)