581618-U
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
19% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 10 mm
área da superfície
450 m2/g
cobertura de superfície
5.2 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
phenyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
Faixa de pH operacional
2-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
Características e benefícios
- 100% Aqueous Compatible
- ANP/HILIC and reversed-phase
- Low UV/MS bleed for gradient applications
- Alternate selectivity
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?