577432-U
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinônimo(s):
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Nome do produto
BIOshell IgG 1000 Å Diphenyl, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
linha de produto
BIOshell
Características
endcapped
embalagem
pack of 3 ea
Extensão da rotulagem
1.0% loading
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
cartucho C × D.I.
0.5 cm × 3 mm
área da superfície
22 m2/g
Matriz
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
bonding phase, Diphenyl (diphenylmethyl)
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
1000 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-9
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)