577312-U
Ascentis® ES-Cyano (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Nome do produto
Ascentis® ES-Cyano HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L10
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Ascentis®
Extensão da rotulagem
10% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
cobertura de superfície
2.5 μmol/m2
Impurezas
<5 ppm metals
Matriz
silica gel high purity, spherical
Grupo ativo da matriz
cyano phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
1-8
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Descrição geral
Useful for selectivity in the reversed-phase mode, including π π and dipole-dipole interacting compounds. Can also be used HILIC mode and normal phase chromatography.
Características e benefícios
- Enhanced stability at low pH
- Operates in reversed-phase, HILIC, and normal phase modes of chromatography
- Low MS bleed
- 100% aqueous compatible
- Available as 3 μm and 5 μm particles
- Particle composition: Type B silica gel
- Particle shape: Spherical
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?