Documentos Principais
57651
Upchurch PEEK LiteTouch® Fitting
natural PEEK nut, pkg of 10 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
natural PEEK nut
descrição
litetouch fitting
embalagem
pkg of 10 ea
conector
10-32 male Upchurch nut for 1/32 in. or 1/16 in. O.D. tubing
Descrição geral
Unique design prevents twisting of PEEK tubing. The fitting consists of a special PEEK ferrule, a stainless steel ring, and a PEEK or stainless steel nut for 1/16 in. tubing. The fitting will not leak at pressures to 5000 psi/340 bar with the PEEK nut, 2500 psi/175 bar with the stainless steel nut finger-tightened or 7000 psi/480 bar with wrench tightening. After wrench-tightening the stainless steel nut, subsequent finger-tightening will hold to 5000 psi. Compatible with all manufacturers′ stainless steel nuts. Order nuts and ferrules separately.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
RheFlex® PEEK Fittings Long fitting set, 1/16 in. tubing
57690-U
RheFlex® PEEK Fittings
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.020 in., orange, max. pressure 6000 psi
Z227293
PEEK Tubing