Documentos Principais
57647
Sample Loop for 9010, 9125, and 9725 Injectors
volume 1 mL, PEEK
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PEEK
D.E.
1.6 mm
1/16 in.
volume
1 mL
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Hello, Could you please confirm if this is the 1 mL Rheodyne sample loop? Thanks.
    1 answer
    1. Yes, this product is a1 mL sample loop for the Rheodyne 9010, 8125, and 9725 injectors.