Documentos
57635
Needle port cleaner
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Descrição geral
Needle port cleaner is an accessory for use with Rheodyne® Model 7725 and 7725i injectors.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Identifique e corrija problemas comuns de Cromatografia liquida de alto desempenho (HPLC) para restaurar o desempenho da coluna.