Documentos Principais
57107
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 20
Sinônimo(s):
Supelclean ENVI-8, 0.5g/6mL, glass with PTFE frit, 20 pk
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiais
PTFE frit
glass hardware
Características
endcapped
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 20
Extensão da rotulagem
14% C loading
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
475 m2/g
volume
6 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
tamanho de partícula
45 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Informações legais
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)