Documentos Principais
57076-U
Supelco
Supelclean Hisep SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiais
polypropylene tube
composição
bed wt., 500 mg
embalagem
pk of 54
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
3 mL
Grupo ativo da matriz
Hisep phase
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
  • Hydrophobic sites shielded by a hydrophilic surface for protein exclusion
  • Hydrophobicity similar to C8 SPE phases
Informações legais
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.