Documentos Principais
569277-U
Supelco
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge
Kit, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Agency
suitable for USP L1
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
120 Å
técnica de separação
reversed phase
Nota de rodapé
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)