Documentos Principais
56707
Supelco
Stainless Steel 1/16 in. Capillary Tubing
L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
C × D.E. × D.I.
5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.
cor
red band
Descrição geral
316 stainless steel, 1/16 in. O.D. 1 m length is coiled, all other dimensions are straight.
Aplicação
Stainless steel 1/16 in. (L × O.D. × I.D. 5 cm × 1/16 in. × 0.005 in.) capillary tubing may be used to connect the column to the detector compartment in capillary gas chromatographic setup for the determination of position isomers of the methyl branched fatty acid methyl esters.[1]
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
The Determination of the Position Isomers of the Methyl Branched Fatty Acid Methyl Esters by Capillary GC/MS.
Apon BMJ and Nicolaides N
Journal of Chromatographic Science, 13(10), 467-473 (1975)