Documentos Principais
56649-U
Supelco
HyperShear Ultra HPLC High Pressure Static Mixer
Binary tee housing assembly, volume 150 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
(wetted material 316 stainless steel/PEEK)
descrição
Port size, 10-32 CPI (standard HPLC fittngs for 1/16" tubing)
Pressure rated to 18,000 psi
volume
150 μL
Descrição geral
HyperShear Mixers incorporate a highly efficient cross-flow shearing mechanism which produces vortex shear mixing over a wide flow range. This mixing technology typically delivers between 25% to 200% better mixing efficiency compared to conventional packed bed or tortuous path mixers.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)