Documentos Principais
55087-U
ValvTool
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
NACRES:
SB.51
descrição
5/16 in. socket × 1/4 in. open wrench
Descrição geral
1/4
The ValvTool is a uniquely designed wrench that provides easy access for changing sample loops or replacing fittings on Rheodyne valves. The open end can be used for working with in. stainless steel HPLC fittings, as well.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)