Documentos Principais
54373
Supelco
Pyridalyl
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
2-{3-{2,6-Dichloro-4-[(3,3-dichloro-2-propen-1-yl)oxy]phenoxy}propoxy}-5-(trifluoromethyl)pyridine, [2,6-Dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phenyl]-3-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)propyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14Cl4F3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
491.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(OCCCOC2=NC=C(C(F)(F)F)C=C2)C(Cl)=CC(OCC=C(Cl)Cl)=C1
InChI
1S/C18H14Cl4F3NO3/c19-13-8-12(27-7-4-15(21)22)9-14(20)17(13)29-6-1-5-28-16-3-2-11(10-26-16)18(23,24)25/h2-4,8-10H,1,5-7H2
chave InChI
AEHJMNVBLRLZKK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)