52995-U
Supel™ Swift HLB DPX Tip
Universal format, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 10 mg
Sinônimo(s):
Supel™ Swift HLB DPX SPE
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Supel™ Swift HLB DPX Tip Universal, weight 10 mg (bed), volume 1 mL, box of 96 tips
embalagem
box of 96 tips
Nível de qualidade
técnica(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
área da superfície
425-500 m2/g
volume
1 mL
peso
10 mg (bed)
Grupo ativo da matriz
Polymeric HLB phase
tamanho de partícula
40-75 μm (>90%)
tamanho de poro
0.70-0.80 mL/g pore volume
80-210 Å pore size
compatibilidade
(MS-friendly)
Universal
Descrição geral
Aplicação
- Clinical
- Bioanalysis
- Pharmaceutical
- Food & Bev
- Environmental
Características e benefícios
- Hydrophilic Modified Styrene Resin - extract and recover a broad range of analytes using a single sorbent (polar to nonpolar, acidic to basic)
- Greater Capacity - allows for smaller bed weights, lower elution volumes, and time savings in sample processing
- Resistant to Over-Drying - robust methodology, lower variability
- Stringent Production & QC Standards - greater product consistency for improved accuracy and precision over all SPE formats
Nota de análise
- Sample Volume: <300 µL (Bed Weight: 3 mg or 5 mg)
- Sample Volume: <600 µL (Bed Weight: 10 mg)
- Sample Volume: <800 µL (Bed Weight: 20 mg)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)