Documentos
51193-U
OPTI-GUARD® 3 mm Guard Column
C8 cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
embalagem
pkg of 3 ea
fabricante/nome comercial
Opti-Guard®
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
The OPTI-GUARD® 3 mm maintains the tool free connectivity of the OPTI-GUARD® 1 mm, but incorporates a cartridge-based format to allow for a larger bed with more capacity.
The two part holder is designed for use with any analytical column providing vital protection from dirty samples and strongly retained contaminants. An auto adjusting stem conforms perfectly to any tube stop depth resulting in a perfect zero-volume connection.
Note: cartridges not included with holder.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
OPTI-GUARD is a registered trademark of Optimize Technologies, Inc.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)