Documentos Principais
507806
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. 8 mm, for use with 2 mL vial - standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE liner
white PTFE
descrição
Oversized for better sealing ability.
embalagem
pkg of 100 ea
Diâmetro
8 mm
compatibilidade
for use with 2 mL vial - standard opening
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)