506877
2-Chlorobenzoic acid
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
138-140 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
IKCLCGXPQILATA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
343.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
173 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?