506532
EPA Appendix IX Volatiles Calibration Mix
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Agency
EPA 8260
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
Acetonitrile
Acrylonitrile
Allyl chloride
Benzene
Bromodichloromethane
Bromoform
Carbon disulfide
Carbon tetrachloride
Chlorobenzene
Chloroform
Dibromochloromethane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
Dibromomethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
trans-1,4-Dichloro-2-butene
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
1,4-Dioxane
Ethylbenzene
Ethyl methacrylate
Hexachloroethane
Methacrylonitrile
Methyl methacrylate
2-Methyl-1-propanol
Naphthalene
Pentachloroethane
Propionitrile
Pyridine trifluoroacetate
Styrene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
1,2,3-Trichloropropane
o-Xylene
m-Xylene
p-Xylene
Ver tudo (49)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?