The phenyl-hexyl phase is 100% aqueous compatible.
50497-U
Ascentis® Express 90 Å Phenyl-Hexyl (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Nome do produto
Ascentis® Express Phenyl-Hexyl, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
Agency
suitable for USP L11
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
5 mm × 3 mm
Grupo ativo da matriz
phenylhexyl phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can a 100% aqueous mobile phase be used with the Phenyl-Hexyl HPLC column?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.