Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
50355-U
Ascentis® Express 90 Å OH5 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Ascentis® Express OH5, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L86
linha de produto
Ascentis®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 ea
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
C × D.I.
5 mm × 4.6 mm
área da superfície
90 m2/g
Matriz
superficially porous particle
Grupo ativo da matriz
hydroxy, penta- phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
90 Å pore size
pH operacional
2-9
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
Informações legais
necessário, mas não fornecido
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-