5028-U
ASSET® EZ4 Dry Samplers
pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
ASSET® EZ4-NCO Dry Sampler
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
ASSET®
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
Matriz
DBA-impregnated glass fiber filters
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling isocyanate monomers & oligomers (*not recommended for isocyanic acid (ICA))
for use with LC-MS or LC-MS/MS
Descrição geral
ASSET® EZ4 Dry Samplers are user-friendly, making them easy to use. They consistently deliver reliable results, which are useful in conjunction with LC-MS or LC-MS/MS analysis.
Aplicação
Informações legais
Padrão
coluna analítica
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Easy-to-use air sampler offering ultimate sensitivity for collection and measurement of vapor phase and particulate isocyanate monomers and oligomers.
O monitoramento do ar é usado para medir o nível de poluentes do ar meio ambiente, e em ambientes industriais ou internos para avaliar a qualidade do ar de acordo com as normas estabelecidas pelas agências sanitárias e regulatórias.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.