Documentos Principais
502839
Stainless Steel Tubing Kits
O.D. × I.D. 1/16 in. × 0.005 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32119290
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel
D.E. × D.I.
1/16 in. × 0.005 in.
Descrição geral
Ready-to-use lengths. Each kit contains ten 5 cm and ten 10 cm pieces of 1/16 in. tubing.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)