Documentos Principais
502618
Upchurch Microtight® Tubing Sleeves
I.D. 0.013 in. (330 μm), orange
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
orange
embalagem
pkg of 10 ea
D.I.
0.013 in. (330 μm)
Descrição geral
Use these PEEK sleeves with all Microtight fittings, to connect capillary tubing. All are 0.025 in. O.D.; normally, choose an I.D. that is 0.002-0.003 in. larger than the O.D. of the capillary tubing. Color-coded.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)