Documentos Principais
50181-U
Coluna de HPLC Nucleosil® C18
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, matrix octadecyl
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
Nucleosil®
Características
endcapped
fabricante/nome comercial
Nucleosil®
Extensão da rotulagem
11% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
área da superfície
200 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Nucleosil is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)