Documentos Principais
501654
Supelco
Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Hydrogen and Oxygen
0.5 % (w/w) each component in nitrogen, cylinder of 48 L, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
grau
analytical standard
Formulário
gas
embalagem
cylinder of 48 L
fabricante/nome comercial
Scott Gas T217-48
disponibilidade
not available in EU
concentração
0.5 % (w/w) each component in nitrogen
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descrição
    Carbon dioxide (99.8%)
    Carbon monoxide
    Hydrogen
    Oxygen
regulador
Pictogramas
Gas cylinderHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)