Documentos Principais
50125-U
Supelco
LiChrosorb® RP-8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrosorb® RP-8 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 20 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrosorb®
embalagem
1 ea of
Extensão da rotulagem
10% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
20 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
Matriz
octyl
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C8 (octyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)