49155
Polynuclear Aromatic Hydrocarbons Mix
certified reference material, 500 μg/mL each component in toluene
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
500 μg/mL each component in toluene
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Outras notas
Analito
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
45.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
7.2 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)