49142
2,4-D methyl ester
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl (2,4-dichlorophenoxy)acetate
About This Item
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C9H8Cl2O3/c1-13-9(12)5-14-8-3-2-6(10)4-7(8)11/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
HWIGZMADSFQMOI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?