Documentos Principais
49047-U
Supelco
Gallocatechin gallate solution
analytical standard, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 0.5 mL
About This Item
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 0.5 mL
concentração
2000 μg/mL in methanol
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)