Documentos Principais
48875
Supelco
Acids Surrogate Spike Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
grau
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
Características
standard type surrogate
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
2000 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
Outras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descrição
    2-Fluorophenol
    Phenol-d6
    2,4,6-Tribromophenol
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)