48518
2,4,6-Trichlorophenol
analytical standard, ampule of 5000 mg
About This Item
grau
analytical standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 76.5 °C)
embalagem
ampule of 5000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
246 °C (lit.)
pf
64-66 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
chave InChI
LINPIYWFGCPVIE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?