47661-U
Methyl chloroacetate
certified reference material, 1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
About This Item
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
Agency
EPA 552.2
densidade de vapor
3.8 (vs air)
pressão de vapor
10 mmHg ( 25 °C)
5.25 mmHg ( 20 °C)
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
temperatura de autoignição
869 °F
Características
standard type calibration
Lim. expl.
18.5 %
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
1000 μg/mL in methyl tert-butyl ether
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
pb
130 °C/740 mmHg (lit.)
pf
−33 °C (lit.)
densidade
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCl
InChI
1S/C3H5ClO2/c1-6-3(5)2-4/h2H2,1H3
chave InChI
QABLOFMHHSOFRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-18.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-28 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?