Documentos Principais
47182
Supelco
o-Tolualdehyde-2,4-DNPH solution
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde), analytical standard
Sinônimo(s):
o-Tolualdehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone solution
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
grau
analytical standard
Certificado de análise (CofA)
certificate of analysis is enclosed in each package.
Características
standard type calibration
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL in acetonitrile (as aldehyde)
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C14H12N4O4/c1-10-4-2-3-5-11(10)9-15-16-13-7-6-12(17(19)20)8-14(13)18(21)22/h2-9,16H,1H3/b15-9+
chave InChI
QUIFNJPMGQCNMH-OQLLNIDSSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Outras notas
This product is now available as a certified reference material. Please reference CRM4M7182.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)