442799
Tetrahydrothiophene
analytical standard
Sinônimo(s):
Tetramethylene sulfide, Thiolane, Thiophane
About This Item
grau
analytical standard
pressão de vapor
18 mmHg ( 25 °C)
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
pb
119 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C1CCSC1
InChI
1S/C4H8S/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
RAOIDOHSFRTOEL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?