Documentos Principais
442672
Supelco
Dotriacontane
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)30CH3
Número CAS:
Peso molecular:
450.87
Beilstein:
1783260
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
densidade de vapor
15.6 (vs air)
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
embalagem
ampule of 1000 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
467 °C (lit.)
pf
65-70 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
petroleum
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H66/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
chave InChI
QHMGJGNTMQDRQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)