embalagem
ampule of 500 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(Br)c(Br)c(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C6Br6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
CAYGQBVSOZLICD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?