Documentos Principais
442283-U
Supelco
2,3,4-Trichlorophenol
analytical standard
About This Item
Fórmula linear:
Cl3C6H2OH
Número CAS:
Peso molecular:
197.45
Beilstein:
1945113
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 50 mg
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
75-79 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
chave InChI
HSQFVBWFPBKHEB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yanjun Fang et al.
Journal of proteomics, 110, 172-182 (2014-08-12)
Pentachlorophenol (PCP) and 2,4,6-trichlorophenol (TCP) are suspected of disrupting the endocrine system and thus affecting human and wildlife reproduction, but the potential common mechanisms and biomarkers of chlorophenols (CPs) in the ovary are not fully elucidated. In the present study