Documentos Principais
43306
Supelco
Phytanic acid
mixture of isomers, analytical standard
Sinônimo(s):
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid, NSC 108698, Phytanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H40O2
Número CAS:
Peso molecular:
312.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
qualidade
mixture of isomers
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h16-19H,6-15H2,1-5H3,(H,21,22)
chave InChI
RLCKHJSFHOZMDR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)