Documentos Principais
40001
Supelco
Acenaphthene solution
5000 μg/mL in methanol, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H10
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Beilstein:
386081
Número MDL:
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
5000 μg/mL in methanol
aplicação(ões)
environmental
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1Cc2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H10/c1-3-9-4-2-6-11-8-7-10(5-1)12(9)11/h1-6H,7-8H2
chave InChI
CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)