Documentos Principais
33121
Supelco
Vials, crimp top, requiring a 13 mm seal
volume 2.5 mL, clear glass, O.D. × H 17.5 mm × 34.5 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
clear glass
Características
closure type crimp top vial
embalagem
pkg of 288 ea
D.E. × A
17.5 mm × 34.5 mm
volume
2.5 mL
conector
thread for 13
Aplicação
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)