30138-U
Carbotrap® 217
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Materiais
glass TD tube
Agency
EPA TO-14 (Air Toxics)
linha de produto
Carbotrap®
Características
fritted
unconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2
Matriz
Carbotrap® 217 (packed with Carbotrap B and Carboxen 1000)
Carbotrap® Graphitized Carbon Black (GCB)
Carboxen® 1000 Carbon Molecular Sieve (CMS)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)