29847-U
SGE Syringes for eVol® XCHANGE® Analytical Syringe Digital Drive
volume 0.2-5 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 1 ea
About This Item
Materiais
bevel tip stainless steel needle
tamanho da agulha
25 ga
Características
5 μL eVol® syringe
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
SGE 2910020
agulha C × D.E. × D.I.
50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm
volume
0.2-5 μL
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)