Key Documents
29601-U
Hamilton® LC syringe for Waters WISP®
1702, volume 25 μL, for use with Waters, needle size (n/a)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
glass body
tamanho da agulha
(n/a)
Características
PTFE-tipped plungers
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80020
agulha C
n/a
volume
25 μL
compatibilidade
for use with Waters
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Waters is a registered trademark of Waters
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)