Documentos Principais
28947-U
Supelco
Tenax® TA
stainless steel TD tube, unconditioned
About This Item
Código UNSPSC:
41104000
Materiais
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
Características
unconditioned
embalagem
pkg of 10 ea
D.E. × C
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA
aplicação(ões)
environmental
compatibilidade
for use with PerkinElmer ATD-50,ATD-400 and TurboMatrix (TMX) Series
Informações legais
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)