Documentos Principais
2879301-U
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Recessed Gooseneck Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
embalagem
pkg of 1 ea
C × D.E. × D.I.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.0 mm
Descrição geral
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits Agilent (5890, 6890, and 7890)
  • Fits Finnigan (9001GCQ)
  • Fits Varian (CP-1177 Injector)
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)