28340-U
SLB®-PAHms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
fused silica
fabricante/nome comercial
SLB®
Parâmetros
25-350 °C temperature (isothermal)
25-360 °C temperature (programmed)
Valor beta
250
df
0.25 μm
técnica(s)
GC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
C × D.I.
30 m × 0.25 mm
tipo de coluna
capillary polar
Descrição geral
USP Code: None
Phase: Bonded; Proprietary
Temp. Limits: ambient to 350 °C (isothermal) or 360 °C (programmed)
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Study demonstrates SPME of BPA from an energy drink using an overcoated PDMS/DVB fiber, followed by GC/MS/MS analysis.
Protocolos
A short abstract on a method using QuEChERS and GC/MS/MS for determination of fipronil & fipronil sulfone.
Overcoated SPME fiber enables low-level BPA analysis in food via SPME-GC-MS/MS, meeting tighter migration limit regulations.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.