Documentos Principais
27081-U
Supelco
Vials, screw top, clear glass
marking spot
, volume 2 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiais
clear glass vial (with marking spot)
descrição
cap not included
Características
closure type screw top vial
embalagem
pkg of 1000 ea
D.E. × A × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volume
2 mL
conector
thread for 8-425
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)