Documentos Principais
25942
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Varian®)
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiais
glass column
fabricante/nome comercial
Varian
Parâmetros
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matriz
80/120 Carbopack B DA support
Grupo ativo da matriz
4% Carbowax 20M phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Varian
Descrição geral
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Varian 3000, 4000, 6000, and Vista (FID, inj A to det A).
Aplicação
lactic acid/volatile fatty acids
Informações legais
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)